Print…
Dicloreto de cobalto hexahidratado 97.0-102.0%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
22894.290EA 287 EUR
22894.290 22894.465 22894.184 22894.261
Dicloreto de cobalto hexahidratado 97.0-102.0%, GPR RECTAPUR®
Dicloreto de cobalto hexahidratado
Fórmula: CoCl₂·6H₂O
Peso Molecular: 237,93 g/mol
Ponto de ebulição: 110 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 56 °C
Densidade: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149652
Número CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Pureza Min. 97 %
Identification passes test
SO4 (Sulphate) max. 100 ppm
Cu (Copper) max. 50 ppm
Fe (Iron) max. 50 ppm
Ni (Nickel) max. 0.15%
Pb (Lead) max. 30 ppm
Zn (Zinc) max. 0.05%