Print…
Moinhos de lâminas, GRINDOMIX GM 300
Fornecedor: Retsch
GRINDOMIX
431-0156EA 8190 EUR
431-0156
Moinhos de lâminas, GRINDOMIX GM 300
Moinhos
Os moinhos Grindomix GM 300 são adequados para a homogeneização e redução rápida e suave do tamanho de alimentos e rações. Estes podem processar substâncias com um elevado teor de água, óleo ou gorduras, tão rápida e fiavelmente como o faz com produtos secos moles e semiduros.
  • Motor industrial com controlo de velocidade e velocidade variável
  • Combinações armazenadas de parâmetros programáveis, até 10, incluindo a definição de tempos de intervalo, para procedimentos operacionais padrão
  • Pré-moagem e moagem fina num único moinho: acção de corte em modo normal, moagem por impacto no modo inverso, pré-moagem no modo intermitente
  • Display digital da duração e da velocidade de moagem
  • Ajuste automático do volume da câmara de moagem graças à tampa opcional que se fecha por gravidade
* Consoante a ração e a configuração/ajustes do instrumento
Fornecimento: O Grindomix GM 300 é fornecido completo com recipiente de plástico de 5 litros, tampa padrão de plástico, lâmina e raspador.
Atenção: * Consoante a ração e a configuração/ajustes do instrumento