Print…
Procurou por: Válvulas de alívio de pressão
10  resultados encontrados
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Bohlender
Descrição: Pressure compensation sets consisting of screw cap made of PPS for GL thread, PTFE/silicone gasket and exchangeable filtering membrane made of PTFE. F...
Fornecedor: Bohlender
Descrição: Body made of PTFE with two connections with female thread UNF 1/4" 28 G. Valve made of PPS with set screw and lock nut for adjusting and fixing pressu...
Código de Artigo: (201-0290)
Fornecedor: Bohlender
Descrição: Valve made from PPS with flow body made from PTFE. Can be used as a pressure relief valve with adjustable control of pressure or as a valve to prevent...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (119-0234)
Fornecedor: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Descrição: These safety drum vents provide automatic pressure relief for drums between 0,20 bar but less than 0,55 bar. Depending on the model, vacuum relief is ...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BROE96T0227)
Fornecedor: BROEN-LAB
Descrição: Pressure reducing valve 2,0 for Broen showers, 0,5 - 8,5 bar
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Welch by Gardner Denver
Descrição: Small flange valve, open type, made of nickel-plated aluminium.
Fornecedor: Avantor Fluid Handling
Descrição: Prevent leaks with the emergency shutdown design.
Código de Artigo: (MFLX01350-82)
Fornecedor: Avantor Fluid Handling
Descrição: Easily control your outlet pressure.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (MFLX03245-40)
Fornecedor: Avantor Fluid Handling
Descrição: Easily control your outlet pressure.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VARIRE7030)
Fornecedor: VARIAN
Descrição: Valves made from stainless steel are two-position with six-port. It is manually operated with three-way switching.
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom