Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Banhos para tecidos
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/16/18989916.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Ordenar por:
Código de Artigo: (720-2423)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   O banho-maria para histologia W20 é ideal para remoção de rugas e distorções em secções de parafina que são criadas durante o corte. O equipamento é e...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BOEI145951-2)
Fornecedor:  BOEKEL SCIENTIFIC
Descrição:   Precision temperature controlled water bath that eliminates wrinkles and distortion during the preparation of paraffin embedded tissue sections.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (453-0038)
Fornecedor:  GESTIGKEIT HARRY
Descrição:   Suitable for continuous operation. Usable surface: 610×160 mm.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 3  de 3