Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "Frascos para amostras de água"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/82/18374082.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Ordenar por:
Fornecedor:  WHEATON INDUSTRIES INC
Descrição:   Clear vials are manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E438 Type I, Class A requirements...
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   These graduated, sterile, cylindrical vials made from PP are used in testing for the presence of coliform bacteria, microbiological contaminants in dr...
Fornecedor:  EP SCIENTIFIC
Descrição:   Water sampling vial, Vidro borossilicato, âmbar, Certified, with white PP cap incorporated with bonded silicone lined PTFE septum, 20 ml, Tamanho da tampa: 24-414
Código de Artigo: (VWRU89093-870)
Fornecedor:  VWR Products
Descrição:   Type I clear borosilicate glass vials are for use in various analyses and in specimen, extract and standards storage. They are prepared in a solvent-f...
UOM:  1 * 72 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 4  de 4