Print…
Procurou por: Tubos de Nessler
5  resultados encontrados
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: DWK Life Sciences
Descrição: The Nessler tubes, with shadowless bottom that transmits undistorted light, are ideal for colour comparison. Rings and markings are in durable white c...
Código de Artigo: (SCERSP45310-50100)
Fornecedor: DWK Life Sciences
Descrição: Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass.
UOM: 1 * 6 unid.
Fornecedor: MARIENFELD
Descrição: Nessler cylinder, tall form, with white circular mark at 50 ml
Código de Artigo: (HACH173606)
Fornecedor: Hach
Descrição: Tube with 5 and 20 ml marks for test kit DE2
UOM: 1 * 6 unid.
Fornecedor: SciLabware
Descrição: These Nessler cylinders are designed for colour comparison of water samples, foodstuffs, etc
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom