Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "Tubos para colheita de sangue"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/20/18989320.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
Ordenar por:
Código de Artigo: (SLIN39375T)
Fornecedor:  Sterilin
Descrição:   Blood collection tube, Sterilin®, Volume: 5 ml, Cor da tampa: branco
UOM:  1 * 420 unid.
Código de Artigo: (720-0085)
Fornecedor:  Sterilin
Descrição:   These tubes are made up of PS or PP
UOM:  1 * 1.000 unid.
Fornecedor:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Descrição:   [EN]TUBE K2 EDTA 4ML 13X75MM W/LAVENDER 1 * 100 unid.
Fornecedor:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Descrição:   PET, transparent.
Código de Artigo: (KIMA18506)
Fornecedor:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Descrição:   Blood collection tubes with KF+Na2EDTA, com: with KF+Na2EDTA, Comp.: 86 mm, Ø: 12 mm, PP, Cor da tampa: laranja
UOM:  1 * 1.000 unid.
Fornecedor:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Descrição:   Blood collection tube, vacuum, Vacutest®, Volume: 3,5 ml, com: sodium citrate anticoagulant, 3,8 %, Comp.: 75 mm, Ø: 13 mm, Cor da tampa: azul translúcido
Fornecedor:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Descrição:   Test tube for pediatric blood takings with collection rim, Volume: 800 µl, com: Gel and Clot activator, Cor da tampa: vermelho
Fornecedor:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Descrição:   Blood collection tubes, K3EDTA, EMOPLASTIK®, Volume: 5 ml, com: K3EDTA anticoagulant, Comp.: 58 mm, Ø: 16 mm, PP, Cor da tampa: verde claro
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 30
  1  2  3  4  Próxima