Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "utensilios-de-saude"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Ordenar por:
Fornecedor:  DISERA TIBBI MALZEME
Descrição:   Espéculo vaginal descartável e transparente, feito de poliestireno. A superfície é lisa para reduzir a irritação.
Fornecedor:  AESCULAP AG & CO
Descrição:   Curettes for endometrial biopsy.
Fornecedor:  AESCULAP AG & CO
Descrição:   Complete set of uterine dilators.
Fornecedor:  AESCULAP AG & CO
Descrição:   Vaginal speculum, 115×37 mm
Código de Artigo: (AESCSR428R)
Fornecedor:  AESCULAP AG & CO
Descrição:   Sternal puncture needle, Luer lock, 1,8×35 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (AESCFR010R)
Fornecedor:  AESCULAP AG & CO
Descrição:   Hand drill with adjustable handle and three jaw chunk, to fit any size of shank up to Ø 6,35 mm, without key.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 6  de 6