Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "corantes-para-microbiologia"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/27/18945327.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"7"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Hydrochloric acid in ethanol is used for the microscopical investigation of mycobacteria in sample material of human origin.
UOM:  1 * 1 l
Fornecedor:  Merck
Descrição:   O kit de coloração Gram-color permite estabelecer a distinção entre bactérias gram-positivas e gram-negativas. O kit de coloração Tb-color destina-se ...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Methylene blue (C.I. 52015)
Código de Artigo: (A8112.0015)
Fornecedor:  PanReac AppliChem
Descrição:   Rakoff supravital method is a fast-dyeing technique for the assessment of the hormonal situation.
UOM:  1 * 15 ml
Fornecedor:  Biotium
Descrição:   Loss of mitochondrial membrane potential is a hallmark of apoptosis. It is an early event preceding phosphatidylserine externalization and coinciding ...
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   Fluorescent brightener 28 is used for the staining of fungi and as a viability stain. Industrial uses include use as a fluorescent brightening agent f...
Código de Artigo: (ICNA093030000)
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   Mycoplasma stain kit is a DNA fluorochrome used to isolate and identify mycoplasma contaminants. It is designed for in situ detection of mycopl...
UOM:  1 * 1 KIT
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 7  de 7