Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (63)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Ordenar por:
Procurou por:
Corantes para Histologia
31  results were found
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/15/18945315.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"31"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   A coloração citológica desenvolvida por Papanicolaou continua a ser a técnica padrão para o diagnóstico do carcinoma e do ciclo hormonal.
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Soluções corantes e kits de coloração para histologia.
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Qualquer tecido duro, como ossos ou dentes, e qualquer amostra de tecido calcificado, como as obtidas através de punções de medula óssea, requerem um ...
Fornecedor:  Merck
Descrição:   ISOSLIDE® control slides are designed for use with new as well as with existing products. ISOSLIDE® control slides help optimise and standardise stain...
Código de Artigo: (1.00482.1000)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   This periodic acid for the periodic acid schiff, or PAS reaction, is used for the decetion of aldehyde, mucopolysaccharides, glycogen, muco- and glyco...
UOM:  1 * 1 l
Fornecedor:  Merck
Descrição:   This Eosin-Phloxine solution, alcoholic is used in hemytoxylin and eosin (H and E) overview staining that is routinely performed in histological labor...
Código de Artigo: (1.00251.0001)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   This reticulin silver plating stain has been designed for the detection of reticular fibers in histological specimens.
UOM:  1 * 24 Tests
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Contém uma mistura dos ácido fórmico e formol. Prontos a usar em laboratórios de histologia e patologia. Volume recomendado: 20x do volume do fragment...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 31
  1  2  3  4  Próxima