Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "suportes-flutuantes-para-tubos"
https://pt-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/71/18709571.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Ordenar por:
Fornecedor:  IKA
Descrição:   Floating tube rack for 4×50 ml tubes
Fornecedor:  Bel-Art
Descrição:   Prep-Safe™ microcentrifuge tube floating rack, PP, with vortexing attachment, 12 place, neon yellow
Código de Artigo: (BELAF188760020)
Fornecedor:  Bel-Art
Descrição:   Cyrotube floating racks, 20 places, PP, Ø 95 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (EDVO689)
Fornecedor:  EDVOTEK EUROPE LTD
Descrição:   Floating rack is ideal for floating tubes in water baths and tubs.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Bel-Art
Descrição:   Prep-Safe™ microcentrifuge tube floating rack, natural, 28 place, PP
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 5  de 5