Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (1)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "bombas-para-seringa"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/50/20236950.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Ordenar por:
Código de Artigo: (612-5484)
Fornecedor:  B. Braun Melsungen AG
Descrição:   B. Braun's Perfusor® Space Infusion Pump — with advanced delivery features that offer safety and accuracy — is ideal for operating rooms, adult care, ...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (612-5485)
Fornecedor:  B. Braun Melsungen AG
Descrição:   The volumetric infusion pump Infusomat® Space is one of the basic building blocks of the Space system, designed for acute care adult and pediatric fac...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  ISMATEC PART OF COLE PARMER
Descrição:   The KDS syringe pumps give customers a cost effective solution for infusing fluids
Código de Artigo: (ISMCKDLEGATO-200)
Fornecedor:  ISMATEC PART OF COLE PARMER
Descrição:   It is an infiuse only dual syringe pump and can accomodate two syringes.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (ISMCKDLEGATO-100)
Fornecedor:  ISMATEC PART OF COLE PARMER
Descrição:   Infuse only single syringe pump which accommodates syringes from 0,5 µl to 60 ml.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 5  de 5