Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "microscopios-de-fluorescencia"
https://pt-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/01/18945201.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   O IT 405 FL foi concebido para a investigação de culturas de tecidos em laboratórios clínicos e de biotecnologia.
Código de Artigo: (630-2724)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These epifluorescence microscopes are designed for lab applications.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  ZEISS
Descrição:   Inverted epifluorescence microscope, Axio Vert, A1 FL-LED, Binocular with lateral video output, LED diascopy and episcopy, 5× φ1, 10× φ1, 20× φ1, 40× φ1
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (630-2749)
Fornecedor:  IDCP B.V.
Descrição:   This handheld microscope is designed for research and observation of fluorescent objects by using 575 nm excitation LEDs.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (IDCPAM4515T4-GFBW)
Fornecedor:  IDCP B.V.
Descrição:   This handheld microscope is designed for research and observation of fluorescent objects by using 575 nm excitation.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 5  de 5