Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "equipamento-de-evacuacao"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/64/18709564.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Ordenar por:
Código de Artigo: (111-1375)
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   This triangle is suitable for short-duration rescue and evacuation operations of an uninjured casualty in a sitting position.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (DALL1002920)
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   Guincho de coluna oscilante, portátil, sistema Uni-hoist com guincho de resgate de 30 m, base em forma de H e pés ajustáveis, L×P×A: 1300×1300×2250 (fully extended) mm
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (111-1387)
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   Lightweight body splint that is ideal for confined space evacuation. Once wrapped around a casualty, it provides a rigid splint. Ideal for the army an...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 3  de 3