Print…
Procurou por: Componentes de Primeiros Socorros
6  resultados encontrados
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (PLUM4554)
Fornecedor: Plum Safety
Descrição: This spray provides immediate and effective care to minor accidents such as cuts and scrapes on the skin or dust and dirt in the eyes. It helps to min...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (PLUM5151)
Fornecedor: Plum Safety
Descrição: These wound cleansing wipes contain sterile water. Ideal for small wounds and cuts.
UOM: 1 * 20 unid.
Código de Artigo: (MMMEM82002A)
Fornecedor: 3M MEDICAL
Descrição: This casting tape consists of a knitted fiberglass fabric impregnated with polyurethane resin. Exposure to moisture or water initiates a chemical reac...
UOM: 1 * 10 Rolo
Código de Artigo: (118-0057)
Fornecedor: ORKLA CARE AB
Descrição: Refill pack for the first aid panel, for use in first aid situations.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: ORKLA CARE AB
Descrição: Wound cleansers do away with cotton wool and bottles of antiseptic. These sterile, non woven tissues, which are saturated in a wound cleansing fluid (...
Código de Artigo: (118-0247)
Fornecedor: ORKLA CARE AB
Descrição: This cleansing spray is intended for rinsing and cleaning out dust and dirt from eyes and wounds. The portable spray bottle is filled with 150 ml phys...
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom