Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
F&B focus magazine
The magazine for everyone working in the food and beverage industry.
Download
Highlighting techniques and products
Out NOW!
Cabos de Segurança
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/17/18945217.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Ordenar por:
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   The lightweight, elasticated Manyard® is ideal when carrying out maintenance on cranes or gantries. When contracted, these shock-absorbing lanyards re...
Código de Artigo: (139-0238)
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   Y-lanyard with two scaffold hooks for alternate anchoring at one end and a zinc plated karabiner at the other end. Featuring an integrated shock absor...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   These light, industrial proven, stainless steel automatic and manual rope grabs are suitable for vertical, horizontal and sloping applications.
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   The ergonomic HandZup® is a unique, patented work positioning system (EN 358) that leaves the hands free and enables the operator to work in complete ...
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   These fall arrest rope lanyards with shock absorber, vertical scaffold clamp and screwgate karabiner provide an ideal fall protection solution for sca...
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   The automatic guide rope grab and anchorage line prevent workers from falling during ascent or descent. In the event of a fall, the device locks onto ...
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   Cordão de segurança, à prova de choque, ME52, Poliamida, Com dois mosquetões ML00, Comp.: 2 m, Ø: 12 mm, Peso: 0,7 kg
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   Restraint rope lanyard, MD00, Poliamida, Com fivela e conector, Comp.: 1 m, Ø: 12 mm, Peso: 0,36 kg
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 14
  1  2  Próxima