Print…
Procurou por: Joelheiras
10  resultados encontrados
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (113-8801)
Fornecedor: Portwest
Descrição: Knee pads, EVA, preto, Dimensões (C×L): 215×165 mm
UOM: 1 * 1 PAR
Código de Artigo: (PRTWKP20BKR)
Fornecedor: Portwest
Descrição: Lightweight knee pads with a tough nylon exterior. The innovative EVA foam centre cleverly moulds to the body shape for complete comfort and protectio...
UOM: 1 * 1 PAR
Código de Artigo: (PRTWKP30BKR)
Fornecedor: Portwest
Descrição: These lightweight knee pads consist of a PVC shell with EVA foam and gel filling.
UOM: 1 * 1 PAR
Código de Artigo: (PRTWKP40BKR)
Fornecedor: Portwest
Descrição: This strap-on gel knee pad offers tough protection for gruelling deep knee work. The thick gel adapts to the wearers knee, providing unrivalled comfor...
UOM: 1 * 1 PAR
Código de Artigo: (PRTWKP05BKR)
Fornecedor: Portwest
Descrição: This type 3 kneeling mat is a 'quick fix' knee protection solution for those jobs that simply just will not wait. It is also incredibly useful to have...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (PRTWKP50WHR)
Fornecedor: Portwest
Descrição: This knee pad made of EPE foam, polyester provides excellent protection and stability on all floor types.
UOM: 1 * 1 PAR
Código de Artigo: (SIOEYMB00000C0)
Fornecedor: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrição: These knee protectors are recommended for work in the kneeling position. The protection distributes forces evenly and prevents small hard objects on t...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: FRISTADS KANSAS GROUP
Descrição: For anyone who needs to work on their knees.
Código de Artigo: (KWIN100388940)
Fornecedor: FRISTADS KANSAS GROUP
Descrição: Reinforcement patches for e.g. knees, thighs and elbows. Made of 72% polyamide, 24% Kevlar® and 4% elastane
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (KWIN100713930)
Fornecedor: FRISTADS KANSAS GROUP
Descrição: Long knee pads made of black foam.
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom