Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Desinfectantes
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/28/18945128.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"30"
Ordenar por:
Fornecedor:  PanReac AppliChem
Descrição:   A solução desinfectante Incubator-Clean™ previne a contaminação e o crescimento de fungos (e esporos), bactérias (e esporos, incluindo a bactéria da t...
Fornecedor:  PanReac AppliChem
Descrição:   A água necessária para criar a humidade é uma potencial fonte de contaminação que se pode dispersar pela incubadora. O Incuwater-Clean™ é um desinfect...
UOM:  1 * 100 ml
Fornecedor:  Biowest
Descrição:   Bioguard is used to disinfect surfaces of laboratory apparatus and CO2 incubators. Bioguard prevents contamination with and growth of fungi...
Fornecedor:  Binder
Descrição:   deconex® SOLARSEPT is used for disinfection when a short exposure and drying time is required.
UOM:  1 * 500 ml
Fornecedor:  Diversey
Descrição:   Disinfectant containing 70% isopropyl alcohol, 30% water for injection, for use on contact surfaces, gloved hands, instruments and utensils.
Código de Artigo: (141-1409)
Fornecedor:  Diversey
Descrição:   ClearKlens® Bi-Spore, RTU (ready to use), 25 × (2 × 100 ml) non sterile, concentrate
UOM:  1 * 25 unid.
Código de Artigo: (DIVY100829236)
Fornecedor:  Diversey
Descrição:   Oxivir plus spray is a concentrated washing and disinfectant prepared on active oxygen base AHP. Ideal for textiles and hard surfaces.
UOM:  1 * 6 Garraf
Fornecedor:  Diversey
Descrição:   ClearKlens Bi-Spore is a rapid action, stable, two part chlorine dioxide generating system, developed to disinfect pharmacuetical industry sterile pro...
UOM:  1 * 25 SET
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 30
  1  2  3  4  Próxima