Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Detergentes
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/11/18945111.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"98"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Diversos produtos para limpeza manual e lavagem à máquina, desenvolvidos para corresponderem às exigências de limpeza de material de vidro e pequenos ...
Código de Artigo: (94006.1016)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   70% Iso-propyl alcohol compliant with Ph. Eur. and 30% water, filtered at 0,2 μm
UOM:  1 * 6 l
Código de Artigo: (94018.1006)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   70% Iso-propyl alcohol compliant with Ph. Eur. and 30% water for injection according to USP, filtered at 0,2 μm
UOM:  1 * 6 l
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   LABWASH PREMIUM® Neutral for the cleaning of laboratory utensils and precision components
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Álcool isopropílico de acordo com a Farmacopeia Europeia a 70% V/V com água purificada de acordo com a Farmacopeia Europeia a 30% V/V filtrada a 0,2 μ...
Código de Artigo: (560437Q)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Alconox ® Detergente, pó
UOM:  1 * 1,818 kg
Código de Artigo: (632484W)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   100% active silicone fluid containing a suspension of finely powdered silica to enhance its defoaming efficiency is:
UOM:  1 * 500 g
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Non-ionic, water based 10% active textile emulsion.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 98
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Próxima