Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (20)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Ensaios de proteínas
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/82/18989682.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"73"
Ordenar por:
Código de Artigo: (M262-500ML)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   The Biuret Protein Assay is a simple method for determining protein concentration. The amount of protein present in the sample is calculated based on ...
UOM:  1 * 500 ml
Código de Artigo: (E535-KIT)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   The Bradford Protein Assay is the preferred colorimetric assay for quantifying total protein concentration. Based upon complex formation between basic...
UOM:  1 * 1 KIT
Código de Artigo: (M173-KIT)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   The Bradford protein assay is the preferred colorimetric assay for quantifying total protein concentration. Based upon complex formation between basic...
UOM:  1 * 1 KIT
Código de Artigo: (80-6483-56)
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   Kit desenvolvido para determinação precisa de proteínas concentradas em amostras preparadas para técnicas de eletroforese como 2-D, SDS-PAGE ou IEF.
UOM:  1 * 1 KIT
Fornecedor:  Biotium
Descrição:   MIX-N-STAIN CF 647 ANTIBODY LABELLING KI 1 * 1 KIT
Código de Artigo: (A7787.0500)
Fornecedor:  PanReac AppliChem
Descrição:   Bicinchoninic Acid Protein Assay kit is a formulation based on bicinchoninic acid for the rapid and sensitive detection and quantitation of total prot...
UOM:  1 * 500 Tests
Fornecedor:  Abnova
Descrição:   Biotin Labelling Kit is used for simple and rapid preparation of biotin-labeled antibodies and proteins.
Código de Artigo: (27-4590-01)
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   GST DETECTION MODULE 1 * 50 Tests
UOM:  1 * 50 Tests
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 73
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Próxima