Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Ensaios imunológicos
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/25/18989425.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Ordenar por:
Fornecedor:  Rockland Immunochemicals
Descrição:   These Chemiluminescent Western Blot Kits allow for the detection of primary polyclonal or monoclonal antibodies provided by the user. After protein se...
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   LEUKOTRIENE C4/D4/E4 BIOTRAK EIA SYSTEM 1 * 1 unid.
Fornecedor:  Biotium
Descrição:   Conjugates for probing cAMP receptors or measuring cGMP in immunoassays.
Código de Artigo: (ROCKKHA001)
Fornecedor:  Rockland Immunochemicals
Descrição:   MAXTAG HISTO ANTI-HUMAN IGG KIT FOR IMMU 1 * 1 KIT
UOM:  1 * 1 KIT
Código de Artigo: (RPN510)
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   The Amerlex-M system is a magnetic separation system for use in immunoassay. It combines the advantages of second antibody solid phase separation with...
UOM:  1 * 220 ml
Fornecedor:  Thermo Scientific
Descrição:   Easy-Titer® IgG Assay Kits are simple, mix-and-read assays that allow quick and accurate determination of concentrations from 15 to 300 ng/ml of IgG.
Fornecedor:  Thermo Scientific
Descrição:   The Pierce™ Peroxidase IHC Detection Kit bundles the Pierce™ Metal Enhanced DAB Substrate Kit with all necessary components to stain, counterstain and...
UOM:  1 * 1 KIT
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   Immu-Mark™ Silver Enhancing Kit is used for amplifying the signal from gold particles attached to proteins or antigens immobilised on membranes. By in...
UOM:  1 * 500 ml
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 10
  1  2  Próxima