Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "ensaios-enzimaticos"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"58"
Ordenar por:
Fornecedor:  Biotium
Descrição:   Enzyme Modification Kits can be used to modify reverse transcriptase, Bst DNA polymerase, E. coli DNA polymerase I, restriction enzymes, nuclea...
Fornecedor:  Cayman Chemical
Descrição:   Superoxide Dismutase Assay (SOD) kit is a fast and reliable assay for the measurement of SOD activity from plasma, serum, tissue homogenates and cell ...
Código de Artigo: (ABNOKA0801)
Fornecedor:  Abnova
Descrição:   Hydrogen Peroxide Assay Kit is used for measuring H2O2 in biological samples.
UOM:  1 * 1 KIT
Fornecedor:  Biotium
Descrição:   Fluorogenic substrates for proteases and peptidases.
Fornecedor:  Biotium
Descrição:   These Fluorometric and Colorimetric Assay Kits provide a simple assay system for fast and highly sensitive detection of Caspase-3 or Caspase-8 activit...
Fornecedor:  Biotium
Descrição:   Caspase-3 and Caspase-8 Fluorometric HTS Assay Kits provide a homogenous assay system for fast and highly sensitive detection of Caspase-3 or Caspase-...
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   CGMP DIRECT BIOTRAK EIA 1X96 WELLS 1 * 96 Tests
Fornecedor:  Biotium
Descrição:   EvaEZ™ Fluorometric Polymerase Activity Assay Kit provides an easy and accurate way to determine the activity of a nucleic acid polymerase without usi...
UOM:  1 * 2 ml
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 58
  1  2  3  4  5  6  7  8  Próxima