  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "alimentacao-animal"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/00/18989300.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Ordenar por:
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   AIN-93M mineral mix, part of AIN-93M rodent diet, is used for maintenance of adult rodents.
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   Corn ( Ground, yellow) is used as pet nutrition and natural pet food. Contains: carbohydrate 77,1%; protein 8,0%; fat 2,3%; fiber 0,8%; water 11,1%.
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   AIN-93G mineral mix, part of AIN-93G rodent diet, is used for growth, pregnancy and lactational phases of rodents.
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   AIN-76 mineral mixture is component of an animal diet.
Código de Artigo: (ICNA0296040201)
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   AIN-93-VX vitamin mix is a component of AIN-93M and AIN-93G diet.
UOM:  1 * 1 kg
Código de Artigo: (ICNA0290545401)
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   AIN-76 vitamin mixture is a basic component of animal diet for maintaining mice and rats colonies in the research lab.
UOM:  1 * 1 kg
Código de Artigo: (ICNA0290324401)
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   Vanderzant vitamin mixture for insects is an animal-derived component free vitamin mixture developed or use in insect cell culture.
UOM:  1 * 1 kg
Código de Artigo: (ICNA0296009801)
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   AIN-76 vitamin mixture is available in powdered form. For complete diet composition, see product datasheet.
UOM:  1 * 1 kg
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 11
  1  2  Próxima