Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Adesivos
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/82/18944882.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Ordenar por:
Código de Artigo: (1.07673.0050)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Silane A 174 (also known as Polyfix® 100, methacryloxypropyl trimethoxysilane) is an adhesion promoter. Has a molar mass 248.35 g/mol.
UOM:  1 * 50 ml
Fornecedor:  3M
Descrição:   Scotch-Weld™ Structural plastic adhesive DP8005 is a two-part acrylic based adhesive (10:1 ratio by volume) that can bond many low surface energy plas...
Código de Artigo: (MMMA804.5)
Fornecedor:  3M
Descrição:   Scotch-Weld™ DP804 clear acrylic adhesive is a two-part, 1:1 mix ratio, structural adhesive. It is designed to quickly bond clear plastics and also in...
UOM:  1 * 12 unid.
Código de Artigo: (ICNA11FIXO0125)
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   Fixogum Rubber Cement is made for use in the formation of an air tight seal around the perimeter of the glass coverslip during probe hybridisation for...
UOM:  1 * 125 ml
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 4  de 4