Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "esterilizacao"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/55/18989855.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Ordenar por:
Fornecedor:  KIMBERLY CLARK
Descrição:   Feitos de tecido SMS com tendência para libertar poucas fibras, com propriedades de barreira e resistência que ajudam a evitar a contaminação após a e...
Fornecedor:  Bel-Art
Descrição:   Invólucro de PE para autoclavagem, com barreira química para cobrir recipientes e incubadoras, SUPER-POLYFOIL™, Poliéster, azul, Dimensões: 203×203 mm
Código de Artigo: (BELAF132001035)
Fornecedor:  Bel-Art
Descrição:   Disposable covers for dust-free storage of clean labware.
UOM:  1 * 252 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 3  de 3