Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Fonómetros
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/17/18989817.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Ordenar por:
Código de Artigo: (SIMELU0115)
Fornecedor:  TQC
Descrição:   Easy to use digital sound level meter with wide dynamic range, 30 to 130 dB in the frequency range 31,5 Hz to 8 kHz
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (111-0847)
Fornecedor:  3M
Descrição:   The NI-100 Indicator alerts users to potential harmful noise levels by helping to identify places where any hearing protection products should be worn...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  MOLECULAR DEVICES
Descrição:   The low noise data acquisition system plus HumSilencer™ adaptive noise cancellation with the added benefit of single-click elimination of 50/60 Hz lin...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (TEST0563.8170)
Fornecedor:  Testo
Descrição:   The testo 816-1 dB meter is the professional model in the Testo range of sound measuring instruments.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (TEST0563.8155)
Fornecedor:  Testo
Descrição:   Easy to use digital sound level meter with wide dynamic range, 32 to 130 dB in the frequency range 31,5 Hz to 8 kHz.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 5  de 5