Print…
Procurou por: Cromatografia, Fase estacionária
84  resultados encontrados
SearchResultCount:"84"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Merck
Descrição: Superspher® 60 RP-8, 4 µm
Fornecedor: Merck
Descrição: LiChrosorb® is an irregular shaped silica sorbent. LiChrosorb® packing materials offer the compete programme of non-polar derivatives (RP-8, RP-18, RP...
Fornecedor: Merck
Descrição: LiChrospher®, LiChrospher® 100 DIOL, 5 µm, 04
Fornecedor: Merck
Descrição: In general, ion exchangers consist of a cross-linked polymer matrix with a uniform distribution of fixed ionic groups sited throughout the resin struc...
Fornecedor: Merck
Descrição: * Green fluorescent indicator
Fornecedor: Merck
Descrição: Selection of standardised and modified silica gels that are available in many granulations and supplied from one single source, dedicated to chromatog...
Código de Artigo: (1.02330.0500)
Fornecedor: Merck
Descrição: Cellulose microcrystalline, <20 µm, Embalagem: In plastic
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Código de Artigo: (11982.)
Fornecedor: Merck
Descrição: These porous polymers, based on 2,6-diphenyl-p-phenylene oxide, are widely used as an adsorbent in both air collection and purge trap applications.
UOM: 1 * 10 g
Fornecedor: Avantor
Descrição: A embalagem em escala preparativa destina-se a ser utilizada a baixa pressão com uma bomba peristáltica.
Fornecedor: Avantor
Descrição: The J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl mixed mode hydrophobic interaction chromatography (HIC) resin provides improved selectivity for superior sepa...
Fornecedor: Avantor
Descrição: A resina de cromatografia de permuta iónica (IEX) multimodo J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI funciona como uma resina de permuta aniónica fraca com selet...
Fornecedor: Avantor
Descrição: A resina de cromatografia de permuta iónica (IEX) multimodo J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX funciona como uma resina de permuta catiónica forte com sele...
Fornecedor: Avantor
Descrição: Embalagens de coluna à base de sílica com purificação de alto desempenho de peptídeos e proteínas fortemente hidrófilos, com base em características h...
Fornecedor: Merck
Descrição: LiChrospher® RP-8 ADS, 25 µm
Fornecedor: Avantor
Descrição: Materiais de embalagem para preparação de baixa pressão e cromatografia flash. Quimicamente estável de pH 2 a 8,5. Não são danificados pela utilização...
Fornecedor: Avantor
Descrição: J.T.Baker® BAKERBOND®, Ciano (CN) sílica irregular de 40 µm, 60 Å Preparação de meios de embalagem absorvente LC, adsorção, 100 kg em contentor poli
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 84
no targeter for Bottom