Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Retractores
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/35/18989735.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Ordenar por:
Fornecedor:  HAMMACHER KARL
Descrição:   Retractors, Aço inoxidável, Comp.: 160 mm
Código de Artigo: (AESCBV247R)
Fornecedor:  AESCULAP AG & CO
Descrição:   Self-retaining, abdominal retractor, type Irwin.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (AESCBT181R)
Fornecedor:  AESCULAP AG & CO
Descrição:   Wound retractor with prong for dental surgery.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  AESCULAP AG & CO
Descrição:   These handheld retractors are used during tracheotomy procedures. They are available as a single or multi-prong instrument where the prong(s) hold bac...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 4  de 4