Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
F&B focus magazine
The magazine for everyone working in the food and beverage industry.
Download
Highlighting techniques and products
Out NOW!
Reagentes
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/16/18989716.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Ordenar por:
Código de Artigo: (230045R)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Benedict’s reagent for qualitative detection of sugar in urine.
UOM:  1 * 1 l
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   This effective blocking agent used to increase signal-to-noise ratio for detection during hybridisation.
Fornecedor:  NOVABIOCHEM (PART OF CNBI)
Descrição:   Capping reagent A for DNA/RNA synthesis high quality, lowest water and acid content are best requirements for a reliable and reproducible DNA-/RNA syn...
Código de Artigo: (A4804.1000)
Fornecedor:  PanReac AppliChem
Descrição:   Dextrin from corn starch. White, pure.
UOM:  1 * 1 kg
Código de Artigo: (PIER17250)
Fornecedor:  Thermo Scientific
Descrição:   DNA coating solution is an efficient method for coating DNA on the surface of microplates and microsample tubes.
UOM:  1 * 100 ml
Código de Artigo: (786-CUL)
Fornecedor:  G-Biosciences
Descrição:   Caspase Uninduced Lysate is a simple tool for studying apoptosis and acts as an ideal negative control. Human Jurkat cells are used for preparing unin...
UOM:  1 * 0,5 ml
Fornecedor:  G-Biosciences
Descrição:   SUBSTRATE CASPASE-1,4,5 1 * 250 µl
Fornecedor:  G-Biosciences
Descrição:   APOPTOSIS INDUCER CYCLOHEXIMIDE 1 * 1 ml
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 14
  1  2  Próxima