Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Ordenar por:
Procurou por:
Proteínas
7 643  results were found
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/13/20734813.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Escolha entre as opções abaixo para refinar sua pesquisa. Clique em OK para atualizar seus resultados.
SearchResultCount:"7643"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Albumina fração V a partir de soro bovino (BSA)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Casein alcalisoluble
Código de Artigo: (1.02244.0100)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Caseína
UOM:  1 * 100 g
Código de Artigo: (1.12523.5000)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Hidrolisado de lactalbumina hidrolisado, 5000 g
UOM:  1 * 5 kg
Código de Artigo: (1.02242.2500)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Caseína acc. para Hammarsten
UOM:  1 * 2,5 kg
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Um produto de pureza mais elevado do que o grau padrão ou material de Cohn na fração V. É negativo para globulinas que interferem em muitos ensaios.
UOM:  1 * 100 g
Código de Artigo: (24350.262)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Identificação: Passa no teste
UOM:  1 * 500 g
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Uma grade padrão de albumina para aplicações básicas produzida por um choque térmico em ácido caprílico.
UOM:  1 * 100 g
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 7 643
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Próxima