Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "kits-para-pcr"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/19/18989619.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"161"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Misturas e conjuntos de dNTP prontos a usar, grau de biologia molecular. A mistura de dNTP foi concebida para poupar tempo de manuseamento e reduzir a...
Código de Artigo: (N224-500U)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Taq DNA Polymerase is ideal for general PCR and primer extension reactions to amplify DNA templates with high sensitivity. PCR can be initiated from a...
UOM:  1 * 500 unid.
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   A Taq DNA polimerase MasterMix é uma mistura de reação 1,1X ou 2X pronta a usar. Basta adicionar iniciadores, um molde e água para realizar ext...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   PCR reagent, GC-Rich DNA Target kit, with TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 4X GC Buffers I and II, and 25 mM MgCl2
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   TEMPase Hot Start DNA Polymerase Master Mix and Blue TEMPase Master Mix are good alternatives to TEMPase Hot Start DNA Polymerase. The master mixes of...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   A VWR® Taq DNA polimerase é uma polimerase de DNA recombinante ultrapura e termoestável, que proporciona um desempenho elevado numa vasta gama ...
Código de Artigo: (K461-KIT)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Set contains one vial of each dNTP (dATP, dTTP, dCTP, dGTP), 40 μmol of 100 mM solution, pH 7,0.
UOM:  1 * 1 KIT
Código de Artigo: (N557-0.5ML)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Ready to use dNTP mixture, 10 mM solution.
UOM:  1 * 0,5 ml
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 161
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Próxima