Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "Parafina"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/31/18989631.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Estas parafinas, às quais foram adicionadas polímeros, estão disponíveis com ou sem DMSO (dimetilsulfóxido). A qualidade padronizada alcançada, median...
Código de Artigo: (VWRK2079-A)
Fornecedor:  KLINIPATH (PL)
Descrição:   Histology wax, highly purified
UOM:  1 * 12 kg
Código de Artigo: (301440ZK)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   A vaselina esterilizada (parafina líquida) é usada, sobretudo, em microbiologia como veículo para melhorar os meios de cultura anaeróbios (por exemplo...
UOM:  1 * 100 ml
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Solvente para a limpeza de instrumentos e equipamentos em contacto com parafina. A parafina é utilizada para preparar cortes histológicos para microsc...
UOM:  1 * 100 ml
Código de Artigo: (LEIC39602004)
Fornecedor:  LEICA MICROSYSTEMS
Descrição:   Paraplast® is recommended for general tissue embedding. It is composed of a refined mixture of highly purified paraffin containing plastic polymers of...
UOM:  1 * 1 kg
Código de Artigo: (LEIH3808550E)
Fornecedor:  LEICA HISTOLOGY
Descrição:   These block banks are ideal for the long-term storage of paraffin blocks. These rigid steel cabinets will stack together or with the slide safe.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 6  de 6