Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Dispositivos de proteção anti-estática
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/09/18945309.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Ordenar por:
Fornecedor:  SCAT Europe
Descrição:   In order to prevent static discharge with fluids in plastic containers, the contents of the waste receptacles can be secured with ground connection. T...
Fornecedor:  Metro International
Descrição:   These grounding cables provide an effective method of electrostatic discharge for any Metro Super Erecta unit (stationary or mobile) when used in conj...
Fornecedor:  asecos
Descrição:   These earthing cables prevent the danger of explosions as a result of arcing and electrostatic charge.
Código de Artigo: (SOVE860526-00)
Fornecedor:  TRESTON
Descrição:   ESD wrist strap grounding box, 3×10 mm, amarelo
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 4  de 4