Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "proteccao-contra-quedas"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/19/18945219.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"41"
Ordenar por:
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   Fall protection kit contains:
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (DALL1003099)
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   Reinforced lanyard for work positioning, suitable for tree work. The tree worker uses the lanyard together with climbing spurs to climb the tree trunk...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (111-1389)
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   Used by many leading rescue services around the world, this comfortable and easy to use rescue sling is based on a helicopter sling: The chest strap c...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   Cordão de tecido forte, à prova de choque, ME00, Poliéster, Com um mosquetão, Comp.: 1,8 m, Ø: 23 mm, Peso: 1,5 kg
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   The ergonomic HandZup® is a unique, patented work positioning system (EN 358) that leaves the hands free and enables the operator to work in complete ...
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   The anchorage connectors ánd karabiners are used for securing an intermediate attachment to an anchorage point.
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   Miller H-Design® BodyFit harness with two sternal webbing loops and automatic buckles on chest and legs straps and DuraFlex Stretch webbing. The Mille...
Código de Artigo: (DALL1006255)
Fornecedor:  Honeywell Safety
Descrição:   The tower harness is a comfortable, heavy duty, all round full body harness, with sit harness function. It has been specifically designed to work on t...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 41
  1  2  3  4  5  6  Próxima