Print…
Procurou por: Capas de proteção
30  resultados encontrados
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Manufactured from fluid-impervious material.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Dust cover, XL, for BI and TR 500 PH, 500×530 mm, VWR®
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These protecting covers for clamp jaws are made from red vinyl.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Manufactured from a specially formulated breathable microporous fabric, these covers are distinguished by their superior barrier protection capabiliti...
Código de Artigo: (129-1217)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These chemical resistant covers provide the highest level of protection available.
UOM: 1 * 25 unid.
Fornecedor: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descrição: Save time and standardise activities in equipment preparation for steam sterilisation; or use in any pharmaceutical manufacturing setting to keep clea...
Fornecedor: Sartorius Balances
Descrição: Covers in different sizes to protect balances from dust and debris.
Fornecedor: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descrição: Save time and standardise the activities in equipment preparation for sterilisation.
Fornecedor: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descrição: Keeps cleaned non sterile production hoses protected from external sources of contamination.
Fornecedor: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descrição: Save time and standardise activities in equipment preparation for sterilisation.
Fornecedor: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descrição: Save time and standardise activities in equipment preparation for steam sterilisation; or use in any pharmaceutical manufacturing setting to keep clea...
Fornecedor: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descrição: Save time and standardise activities in equipment preparation for sterilisation. Leave in place during stopper bowl installation to prevent microbial ...
Fornecedor: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descrição: Save time and standardise activities in equipment preparation for sterilisation.
Fornecedor: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descrição: Grey Tyvek® GMP covers block UV light, which can damage light-sensitive biotech products. Use in any pharmaceutical manufacturing setting to keep clea...
Fornecedor: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descrição: Super duty SMS muffs eliminate the need for cutting sheets of sterilisation wrapping materials and securing them with autoclave tape and rubber bands.
Novo produto
Fornecedor: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descrição: Polypropylene equipment cover, with elastic closure
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom