Print…
Procurou por: Controladores
16  resultados encontrados
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Julabo
Descrição: Fulfil temperature-dependent measurement, control, safety and monitoring tasks for heating mantles, heating baths and heating mats.
Fornecedor: SI Analytics
Descrição: The temperature of capillary viscometers can be stabilised in this jacket using circulation thermostats from 0 to 180 °C.
Código de Artigo: (STUA04807-90)
Fornecedor: Cole Parmer
Descrição: All hotplate models are compatible with the Stuart temperature controller SCT2. The SCT2 provides precise temperature control in aqueous or oily sampl...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Industrial Physics
Descrição: The temperature control jacket for viscosity cups is a double jacketed casing of anodised aluminium with built-in spirit level to bring the viscosity ...
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Descrição: O controlador electrónico de temperatura, de design inovador, pode ser combinado com os modelos MR Hei-Standard, e também com os antigos modelos MR 3...
Código de Artigo: (HUBE9771)
Fornecedor: HUBER
Descrição: This breather controller enables small pressurisation of the expansion vessel.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (WINKWRT00116-XX013)
Fornecedor: WINKLER GMBH
Descrição: Plug-in power selector made of PS with switching mechanism.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Cole-Parmer
Descrição: Cost-effective control of resistive heating loads.
Código de Artigo: (WINKWRT00117-XX010)
Fornecedor: WINKLER GMBH
Descrição: Plug-in power selector made of polystyrene with switching mechanism.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (HUBE10503)
Fornecedor: HUBER
Descrição: This gateway enables the connection of temperature control units to Profibus systems.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (ELET32587-00)
Fornecedor: Cole-Parmer
Descrição: Get accurate temperature control of heating equipment in your lab.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (WINKWRT00011-XX010)
Fornecedor: WINKLER GMBH
Descrição: Plug-in power selector made from polystyrene with safety socket with integrated fuse.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (453-2108)
Fornecedor: GESTIGKEIT HARRY
Descrição: TR 28-3T is a regulating unit for high-temperature hotplates.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Cole-Parmer
Descrição: Temperature controller for 600 °C fluidised sand baths, compactible with: fluidised sand bath 01189-50, connection: Quick-disconnect fitting for 9,5 mm ext.Ø tubing
Código de Artigo: (VELPF208B0063)
Fornecedor: VELP SCIENTIFIC
Descrição: Digital thermoregulator used to combine VTF with PW 10 derivation non VELP devices. Unit has fuzzy logic technology and includes two clamps for height...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (453-2109)
Fornecedor: GESTIGKEIT HARRY
Descrição: The micro-processor controlled ramp controller is a complex time/temperature control and this program is indefinitely stored by means of an EEPROM.
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom