Print…
Procurou por: Soluções de limpeza
173  resultados encontrados
SearchResultCount:"173"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Merck
Descrição: A range of cleansers, for manual cleaning, that have been developed to meet the cleaning requirements for glassware and small equipment in the laborat...
MSDS Promoção
Fornecedor: Merck
Descrição: Uma gama de produtos para lavagem e enxaguamento em máquina de lavar, desenvolvida para responder às necessidades de lavagem de vidraria e pequenos ut...
MSDS Promoção
Código de Artigo: (94006.1016)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Álcool isopropílico de acordo com a Farmacopeia Europeia a 70% V/V com água purificada de acordo com a Farmacopeia Europeia a 30% V/V filtrada a 0,2 μ...
UOM: 1 * 6 L
MSDS Certificados
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Compact HDPE canisters (Cat. Nos. 845xx.365) are compatible with Miele dosing cabinets.
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: DNase and RNase contamination ruins expensive samples and time-consuming protocols in research laboratories every day. NucleasEliminator™ can help pro...
Código de Artigo: (3451.1500)
Fornecedor: Avantor
Descrição: Cleaning application: Wax repellent, Paraffin cleaner
UOM: 1 * 1.500 mL
MSDS
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: A ready to use, liquid product designed to stabilise and protect water baths, cooling circuits, water circuits and incubators.
MSDS Certificados Promoção
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: A range of cleaning agents designed for use in ultrasonic baths.
MSDS Promoção
Código de Artigo: (88289.360)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Alkaline, powerful universal cleaning agent for use in ultrasonic baths or for manual cleaning in an immersion bath.
UOM: 1 * 5 kg
MSDS
Código de Artigo: (00699030.)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Acidic neutraliser and pre-cleaner based on organic acid.
UOM: 1 * 5 kg
MSDS Certificados
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Iso-propyl alcohol Ph. Eur. 70% v/v, with purified water Ph. Eur. 30% v/v, filtered at 0,2 μm.
Código de Artigo: (2157-04)
Fornecedor: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Descrição: CHEM-SOLV® is a non chromic acid cleaner suitable for removing silicone greases, dried blood, and other organic residues from laboratory glass and pla...
UOM: 1 * 1 unid.
MSDS Certificados
Código de Artigo: (630-2081)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This cleaning set includes:
- Lens liquid
- Cotton sticks (×5)
- Anti-static cloth (18×15 cm)
- Smart wipes (×2)
- Air pump
UOM: 1 * 1 unid.
MSDS
Código de Artigo: (3900.)
Fornecedor: Avantor
Descrição: Solução de descontaminação, Produto de limpeza ProClean
UOM: 1 * 5 L
MSDS
Código de Artigo: (7348.5000)
Fornecedor: Avantor
Descrição: RBS 35 concentrate is used for manual cleaning, soaking and ultrasonic baths. These surfactants are alkaline, foaming and insensitive to water hardnes...
UOM: 1 * 5 L
Certificados
Código de Artigo: (3768.1000)
Fornecedor: Avantor
Descrição: Solução de descontaminação, Proclean, micros bottle
UOM: 1 * 1 L
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 173
no targeter for Bottom