Print…
Procurou por: Esferas
69  resultados encontrados
SearchResultCount:"69"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Merck
Descrição: Silica particles, MagPrep®
Código de Artigo: (1.01899.0050)
Fornecedor: Merck
Descrição: MagPrep® Silica HS beads
UOM: 1 * 50 mL
MSDS
Fornecedor: Merck
Descrição: Soda-lime glass. Glass beads for use in purification and sample preparation.
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Soda-lime glass, solid.
Certificados Novo produto
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Soda-lime glass, solid.
Código de Artigo: (332124G)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Esferas de vidro resistentes a produtos químicos adequadas para uso como Esferas de mistura, pedras de ebulição ou embalamento para colunas de destila...
UOM: 1 * 500 g
MSDS Certificados
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Grinding ball, Aço inoxidável, Ø: 12 mm
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Esferas de PP, leves e económicas, que formam uma cobertura à superfície do líquido. As Esferas têm 20 mm de diâmetro, 275 Esferas cobrem cerca de 100...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Grinding ball, Set of 10 pieces, De ágata
Código de Artigo: (432-0064)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Small beads suitable for use with vortex mixers and tube homogenisers.
UOM: 1 * 200 g
Waste Reducing
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: The density of the zirconium oxide beads is 6.02 g/cm³
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Glass beads in glass bottle, Ø: 0,5 - 0,75 mm
Código de Artigo: (462-8239)
Fornecedor: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrição: Esferas de PP, leves e económicas, que formam uma cobertura à superfície do líquido. As Esferas têm 20 mm de diâmetro, 275 Esferas cobrem cerca de 100...
UOM: 1 * 300 unid.
Código de Artigo: (33190.A1)
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Grinding pieces, Al-23, 10 mm, 440 pieces/kg, Cerâmica
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL 23.
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição: Solid soda-lime glass.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 69
no targeter for Bottom