  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Anticorpos
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/33/91/21093391.jpg
IgGy Antibody Selector – Quickly search hundreds of thousands of antibodies available for purchase from VWR by selecting common antibody features like antigen symbol and name, reactivity, clonality, conjugation, host, and other key factors. Antibodies used to identify and locate intracellular and extracellular proteins in common applications such as Western Blot, ELISA, ImmunoChemistry and Flow Cytometry are all available for your research.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"496536"
Ordenar por:
Fornecedor:  Abnova
Descrição:   Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant Listeria monocytogenes ActA.
UOM:  1 * 100 µl
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   Mouse IgG HRP-linked whole antibody 1 * 1 ml
UOM:  1 * 1 ml
Fornecedor:  US Biological
Descrição:   HMOX1 HEME OXYGENASE-1, HEME O MAB MO XH 1 * 25 µG
UOM:  1 * 25 µG
Código de Artigo: (BSBTPB9554)
Fornecedor:  BosterBio
Descrição:   Rabbit IgG polyclonal antibody for Endothelin B receptor(EDNRB) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.
UOM:  1 * 100 µG
Código de Artigo: (AVIVARP39374_P050)
Fornecedor:  Aviva Systems Biology
Descrição:   N/A
UOM:  1 * 50 µG
Código de Artigo: (EVBIEB05507)
Fornecedor:  Everest Biotech
Descrição:   N/A
UOM:  1 * 0,1 mg
Código de Artigo: (BOSSBS-2004R-A647)
Fornecedor:  Bioss
Descrição:   Influenza A virus is a major public health threat. Novel influenza virus strains caused by genetic drift and viral recombination emerge periodically t...
UOM:  1 * 100 µl
Fornecedor:  US Biological
Descrição:   ESTROGEN RECEPTOR ER MAB MO XHU 1 * 20 µG
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 496 536
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Próxima