Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
F&B focus magazine
The magazine for everyone working in the food and beverage industry.
Download
Highlighting techniques and products
Out NOW!
Fornecimentos animais
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/07/18989307.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Ordenar por:
Fornecedor:  Bel-Art
Descrição:   These universal transparent animal restrainers have removable head and tail gates as well as inner floor.
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   Torula yeast is a common flavoring additive in processed foods such as chips, seasoning blends, and crackers.
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   AIN-93M powder of proteins, enzymes and peptides is part of the rodent diet.
Código de Artigo: (ICNA0290545401)
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   AIN-76 vitamin mixture is a basic component of animal diet for mice and rats colonies in the research lab.
UOM:  1 * 1 kg
Código de Artigo: (ICNA0296040201)
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   AIN-93-VX vitamin mixture is a component of AIN-93M and AIN-93G diet.
UOM:  1 * 1 kg
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   This mineral mix, part of AIN-93G rodent diet, is used for growth, pregnancy and lactational phases of rodents.
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   Corn is used as pet nutrition and natural pet food.
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   AIN-76 mineral mixtures are components of an animal diet.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 14
  1  2  Próxima
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping