- Inicial
- Esterilizadores
- Autoclaves (Esterilizadores a Vapor)
- Autoclaves horizontal e vertical, série D-Line
Autoclaves horizontal e vertical, série D-Line
Fornecedor: Tuttnauer
TUTT2840EL
Autoclaves horizontal e vertical, série D-Line
Esterilizadores
Autoclaves (Esterilizadores a Vapor)
A escolha do esterilizador a vapor adequado depende de várias considerações; diversidade de carga, frequência de uso, serviço disponíveis e volumes de carga. A linha de esterilizadores verticais e de bancada Tuttnauer para as ciências da vida supera com sucesso os desafios actuais em laboratórios e institutos de pesquisa. A câmara é fabricada a partir de aço inoxidável de grau 316L/Ti com resistência superior à corrosão; o gerador é fabricado de aço inoxidável.
A escolha do esterilizador a vapor adequado depende de várias considerações; diversidade de carga, frequência de uso, serviço disponíveis e volumes de carga. A linha de esterilizadores verticais e de bancada Tuttnauer para as ciências da vida supera com sucesso os desafios actuais em laboratórios e institutos de pesquisa.
- O autoclave é concebido para facilitar a manutenção, permitindo acesso a todos os componentes
- O sistema de controlo por microprocessador proporciona melhor monitorização e controlo
- Os programas são concebidos para tratar todos os tipos de carga, incluindo líquidos, instrumentos e resíduos
- Todos os programas são totalmente personalizáveis para se adequar aos requerimentos e necessidades específicos do utilizador final
- Os modelos D-Line Tuttnauer usam tecnologia de display multicor
- O Interface de utilizador (UI) foi redesenhado com as seguintes considerações; display multicor para fácil leitura, a cor é usada para indicar o estado do ciclo, operação fácil, visão integrada de dados de ciclo do histórico, vista gráfica da temperatura e gráficos de tendência de pressão
Funções de segurança: Um dispositivo de segurança impede que o operador abra a porta quando a câmara está pressurizada; não é possível que vapor entre na câmara quando a porta está aberta; um ciclo não pode ser iniciado se a porta estiver aberta ou não trancada correctamente; a porta não abre até que a temperatura esteja abaixo do nível de segurança especificado.
Monitorização dupla independente: A monitorização electrónica e mecânica combinada garante resultados fiáveis. O operador tem dois meios independentes para monitorizar a temperatura e a pressão.
Reduced cycle times with optional fast cooling:
Tuttnauer’s accelerated cooling technology reduces cycle time and protects the load by minimising its exposure to high temperatures. Rapid cooling typically reduces cooling time by as much as 75%.
Fan assisted cooling:
An additional feature that further enhances the cooling stage is the optional radial ventilator. The fan circulates the hot air, inside the chamber, transferring the heat to the cooled chamber walls or cooling coils. The overall chamber and load temperature rapidly drops.
Tuttnauer’s accelerated cooling technology reduces cycle time and protects the load by minimising its exposure to high temperatures. Rapid cooling typically reduces cooling time by as much as 75%.
Fan assisted cooling:
An additional feature that further enhances the cooling stage is the optional radial ventilator. The fan circulates the hot air, inside the chamber, transferring the heat to the cooled chamber walls or cooling coils. The overall chamber and load temperature rapidly drops.
Efficient air removal by optional vacuum:
The vacuum pump is optional and if not selected the gravity displacement air removal method is used. Fractioned pre-vacuum air removal eliminates air pockets from all load types and maximises steam penetration. A pre-vacuum pump removes the air from the chamber. This allows for complete air removal with more efficient steam penetration throughout the entire load.
The vacuum pump is optional and if not selected the gravity displacement air removal method is used. Fractioned pre-vacuum air removal eliminates air pockets from all load types and maximises steam penetration. A pre-vacuum pump removes the air from the chamber. This allows for complete air removal with more efficient steam penetration throughout the entire load.
Optional bio-hazardous waste sterilisation:
The Tuttnauer line of advanced laboratory autoclaves supplies a full sterilisation solution for the treatment of bio-hazardous waste. The autoclaves can be supplied with an optional exhaust filtration system. During the air removal stage, prior to sterilisation, all effluent is passed through a biological filter that provides an extra level of protection. During the sterilisation phase, condensate does not leave the autoclave chamber. It is removed only after the sterilisation phase is complete. The laboratory staff and environment are therefore protected from contamination.
The Tuttnauer line of advanced laboratory autoclaves supplies a full sterilisation solution for the treatment of bio-hazardous waste. The autoclaves can be supplied with an optional exhaust filtration system. During the air removal stage, prior to sterilisation, all effluent is passed through a biological filter that provides an extra level of protection. During the sterilisation phase, condensate does not leave the autoclave chamber. It is removed only after the sterilisation phase is complete. The laboratory staff and environment are therefore protected from contamination.
Atenção: Please contact your local Avantor office to clarify the the correct model / features that suit your application.
Novo produto
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Inserir detalhes do certificado
Preço sob consulta
Learn more
About VWR
Item (s) adicionado (s) ao cesto