Print…
Torneiras, com rosca GL
Fornecedor: Bohlender
BOLA
229-0058EA 91 EUR
229-0058 229-0057 229-0087 201-1712 229-0086 229-0085 229-0084 229-0107 229-0059
Torneiras, com rosca GL
Torneiras
PTFE.
  • Resistência química muito boa, o fluido só entra em contacto com PTFE
  • Resistente a temperaturas entre −30 e +150 °C
  • Resistente à pressão até, no máximo, 6 bar, adequado para vácuo
Torneiras com duas vias com abertura direita e dois conectores roscados ou torneiras com três vias com abertura em forma de L ou T com três conectores roscados. Torneira cilíndrica para boas propriedades à prova de fugas, válvula de retenção com marcação da direcção do fluxo. Para distribuir líquidos ou gases. Interrupção rápida e simples do fluxo. Ligação de mangueiras ou tubos utilizando uniões roscadas de laboratório GL.