Print…
VWR®, Diluidor gravimétrico, 3 kg
Fornecedor: VWR
VWR®
710-2091EA 5990 EUR
710-2091 710-2092
VWR®, Diluidor gravimétrico, 3 kg
Diluidores Diluidores gravimétricos
Os diluidores gravimétricos são usados na diluição de uma amostra antes da análise microbiológica.
  • Disponível com uma ou duas bombas
  • Tudo em aço inoxidável com um design inovador
  • Perfil ultra-baixo para fácil utilização sob fluxo laminar
  • Porta USB
  • Tempo de diluição para uma amostra de 25 g diluída de 1/10 em menos de 9 segundos
  • <1% da pesagem da amostra
  • Tão pouco como <1% da dispensação (no modo padrão ou preciso)
  • O saco é mantido com o suporte de sacos
Dispositivo preciso em conformidade com os mais recentes padrões internacionais, que é fácil de usar e tem um tabuleiro de gotejamento removível para facilitar a limpeza. Este diluidor foi concebido para facilitar o trabalho numa câmara de segurança microbiológica.
Um indicador intuitivo do estado. É apresentado o grau de precisão da diluição terminada: Verde >98%, cor de laranja >95% ou vermelho <95%. Também fica azul se a balança não estiver estável, pedindo-lhe assim para esperar que estabilize.
Tem ainda a função de exportação de dados para uma impressora, uma conexão USB ao computador e exportação de dados através do software, e exportação de ficheiros Excel™ a partir do software.
Certificações: Em conformidade com os padrões ISO 7218, ISO 6887-1 e FDA BAM.
Informações de encomenda: Estão disponíveis acessórios adicionais; Contacte o seu representante local de vendas da Avantor para obter mais informações.
Fornecimento: O diluidor é fornecido com 1 ou 2 bombas, 1 braço de distribuição, 1 tabuleiro de gotejamento 400, 1 conjunto de dispensação (GL 45 - Ø 6,4 mm) por bomba, cabo USB, software de monitorização, conjunto de cabos elétricos (EU, UK, CH), suporte de sacos 400 para diluidores, manual de utilizador, guia rápido, certificado de conformidade e conjunto de 10 borrachas adesivas.