Print…
Placa SWR J.T.Baker®, magnética
Fornecedor: Avantor
J.T.Baker®
43001-0506EA 203.84 EUR
43001-0506 43001-0504 43001-0505
Placa SWR J.T.Baker®, magnética
Microplacas Microplacas HTS
Estas placas são fabricadas em PP de alta pureza para preparação eficiente de amostras e são adequadas para utilização com processadores de partículas magnéticas tais como o KingFisher™ Flex 96 e Presto.
  • Pegada de SBS padrão
  • Os rebordos ligeiramente elevados reduzem o risco de contaminação cruzada
  • O código alfanumérico auxilia o registo e a identificação de amostras individuais