Print…
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
APOSPC1207-100GEA 582 EUR
APOSPC1207-100G APOSPC1207-25G
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Peso Molecular: 205,14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407960
Número CAS: 400-76-0