Print…
Amostrador de água TP 5 W, unidade de parede
Fornecedor: Maxx
701-0166EA 2350 EUR
701-0166
Amostrador de água TP 5 W, unidade de parede
Amostradores Amostradores de água
Dispositivo de amostragem para fixar na parede com caixa feita de Styrosun/PC (GF10). Sem termostatização.
  • Pode ser combinado com qualquer recipiente compósito ou frigorífico
  • Sensor de nível de enchimento sem contacto
  • Software fácil de usar
  • Idiomas: multilínguas, selecionável