Print…
Procurou por: Recipientes de amostras
138  resultados encontrados
SearchResultCount:"138"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: De PP translúcido.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Bottles for biopsy probes, Q Path®, with screw cap, PP/PE, Redonda com fundo plano, Cap.: 60 ml, Ø ext.: 39,50 mm, Altura: 69,50 mm, Cor da tampa: azul
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: De PP.
Código de Artigo: (720-1987)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Container for transport of biological samples.
UOM: 1 * 120 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: PP, clear, with LDPE screw cap.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: PP, translúcido.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: De PP translúcido.
Fornecedor: Kautex
Descrição: PVC, cores quadradas, transparentes ou transparentes marrons.
Fornecedor: DWK Life Sciences
Descrição: Polystyrene clear, with metal screw cap.
Fornecedor: DWK Life Sciences
Descrição: PP translucent or PS clear, with PE or metal screw cap
Fornecedor: Simport Scientific
Descrição: Tubes made of non-toxic polypropylene, caps made of polyethylene. Designed for storage and transportation of biological material.
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: Made of 18/10 stainless steel.
Fornecedor: KINEMATICA
Descrição: Dispersing vessel, cloverleaf-like, without cap, Vidro borossilicato, Cap.: 500 ml, Ø ext.: 80 mm, Altura: 200 mm, GS 40
Fornecedor: Kautex
Descrição: PVC. Square. Transparent or brown transparent colours.
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: Stainless steel 18/10.
Fornecedor: KARTELL
Descrição: De PS, transparentes
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 138
no targeter for Bottom