Termóstatos de imersão com navegação de menu em texto normal para utilização fácil. Existem vários módulos de interface disponíveis como acessórios. Os termóstatos de imersão ECO podem ser utilizados com banhos de qualquer fabricante graças à pinça de aperto incluída de série.
- Bomba vario com seis etapas ajustáveis
- Interruptor de taxa de fluxo para controlo da taxa entre a circulação interna e externa
- Visualização simultânea da temperatura definida e da temperatura real
- Regulação do sobreaquecimento através do menu
- Interface USB de série
Controlador Silver: A cabeça de controlo Silver possui uma potência de aquecimento de 2 kW e adequa-se perfeitamente a tarefas de termostatização até 200 °C. A unidade está equipada com um display LCD monocromático.
Display LCD, resolução de indicação 0,01 °C
Programador com um programa e 20 segmentos
Controlador Gold: Possui um programador abrangente e uma maior sofisticação quando comparado com os controladores Silver.
Potência térmica 2,6 kW, gama das temperaturas de trabalho de 20 a 200 °C
Display TFT colorido, resolução de indicação 0,01 °C
Programador com cinco programas e 150 segmentos temperatura-tempo
Display gráfico de perfis de temperaturas
Função de rampa e temporizador
Capacidade máxima da bomba:
Ambos os modelos: 22 l/min, 0,55 bar
Fornecimento: Fornecido com pinça de aperto, que permite que o termóstato seja fixado em qualquer tanque. Vasta gama de acessórios disponível, incluindo banhos e bobina de refrigeração.