As unidades ECO com banhos de plástico transparente fornecem visibilidade em todos os casos em que as amostras de teste necessitam de ser observadas durante a termostatização. Os termóstatos com banhos de policarbonato podem ser usados na gama de temperatura até 100 °C. Têm um volume de enchimento de 5 até 20 litros. Os modelos Silver e Gold ET 6, ET 12 e ET 20 estão equipados de série com uma bobina de refrigeração. Os termóstatos de banho/circulação têm navegação através de menu em texto normal para um utilização fácil. Existem vários módulos de interface disponíveis como acessórios.
- Bomba vario com seis etapas ajustáveis
- Interruptor de taxa de fluxo para controlo da taxa entre a circulação interna e externa
- Visualização simultânea da temperatura definida e da temperatura real
- Regulação do sobreaquecimento através do menu
- Interface USB de série
Controlador Silver
Potência térmica 2 kW, gama das temperaturas de trabalho até 100 °C
Display LCD, resolução de indicação 0,01 °C
Programador com um programa e 20 segmentos
Controlador Gold
Potência térmica 2,6 kW, gama das temperaturas de trabalho até 100 °C
Display TFT colorido, resolução de indicação 0,01 °C
Programador com cinco programas e 150 segmentos
Display gráfico de perfis de temperaturas
Função de rampa e temporizador
Capacidade máxima da bomba:
Todos os modelos: 22 l/min, 0,55 bar
Fornecimento: Fornecidos com bobina de refrigeração (não em modelos ET 15 S e ET 15 G). O modelo ET 15 S inclui um conjunto de circulação de bomba com uniões de plástico de 13 mm de diâmetro de série, o ET 15 G inclui um conjunto de bomba de circulação com roscas M16×1 . Está disponível uma vasta gama de módulos opcionais e acessórios como coberturas para modelos de 15 litros, peça informações mais detalhadas.