Print…
Papel de blotting, Amersham Hybond™
Fornecedor: Cytiva
Amersham™ Hybond™
RPN6101MEA 88.54 EUR
RPN6101M
Papel de blotting, Amersham Hybond™
Papéis de Blotting
Papel de blotting para investigação laboratorial para uso em eletroforese em gel em todas as aplicações de estudos de proteínas e biologia molecular.
  • Utilização recomendada com todas as membranas para "blotting" Hybond™
  • A uniformidade e a pureza elevada asseguram resultados reprodutíveis e consistentes
  • Papel de celulose pura, com 0,39 mm de espessura, com uma resistência intermédia e superfície lisa